Learn More
Bromuro de (ciclohexilmetil)zinc, 0,5 M en THF, envasado en argón en botellas resellables ChemSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15435335
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
15435335 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 15435335 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58186.AD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Cyclohexylmethyl)zinc bromide
Nombre de nota Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 135579-86-1
Densidad 0.972
Fórmula molecular C7H13BrZn
Número MDL MFCD01311418
Cantidad 50 mL
Número UN UN3399
Sensibilidad Air sensitive
Sinónimo cyclohexylmethyl zinc bromide solution, cyclohexyl methylzinc bromide, cyclohexylmethyl zinc ii bromide, bromozinc 1+ ,methanidylcyclohexane, cyclohexylmethyl zinc bromide, 0.50 m in thf, cyclohexyl methylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, cyclohexylmethyl zinc bromide solution, 0.5 m in thf, cyclohexylmethyl zinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Clave InChI SJCALMUTSZRVSS-UHFFFAOYSA-M
SMILES [CH2-]C1CCCCC1.[Zn+]Br
Nombre IUPAC bromozinc(1+); metanidociclohexano
Peso molecular (g/mol) 242.465
PubChem CID 4486981
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.46