Learn More
Isotiocianato de ciclohexilmetil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11358245
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11358245 5 g 5 g
11348245 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11358245 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10129.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 52395-66-1 | C8H13NS | 155.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52395-66-1
Fórmula molecular C8H13NS
Peso molecular (g/mol) 155.26
Número MDL MFCD00040881
Clave InChI RYBJNWIQNLZNPE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclohexanemethyl isothiocyanate, isothiocyanatomethyl cyclohexane, cyclohexylmethyl isothiocyanate, cyclohexylmethanisothiocyanate, cyclohexanemethylisothiocyanate, isothiocyanatomethyl cyclohexane #
PubChem CID 142928
Nombre IUPAC isotiocianatometilciclohexano
SMILES S=C=NCC1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexylmethyl isothiocyanate
Densidad 1.02
Punto de ebullición 222°C to 223°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.536
Cantidad 5 g
Número UN UN2922
Beilstein 2079123
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.26
Porcentaje de pureza 97%