Learn More
Ciclohexilmetil heptil sulfito, TRC
Código de producto. 30008450
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008450 100 mg 100 miligramos
30004819 1 g 1 g
30007535 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008450 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC986300100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 959225-63-9
Fórmula molecular C14H28O3S
Peso molecular (g/mol) 276.44
Sinónimo Cyclohexylmethyl Heptyl Ester Sulfurous Acid;
Nombre IUPAC Ciclohexilmetil heptil sulfito
SMILES CCCCCCCOS(OCC1CCCCC1)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexylmethyl Heptyl Sulfite
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H28O3S/c1-2-3-4-5-9-12-16-18(15)17-13-14-10-7-6-8-11-14/h14H,2-13H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.18