Learn More
ciclohexilmetanol, Mikromol™
Descripción
Ciclohexilmetanol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyclohexylmethanol |
| CAS | 100-49-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Cyclohexylmethanol |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C7 H14 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Cyclohexylmethanol, Benzyl Alcohol Imp. B (EP), Benzyl Alcohol Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H14O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h7-8H,1-6H2 |
| SMILES | OCC1CCCCC1 |
| Nombre IUPAC | ciclohexilmetanol |
| Mostrar más |