Learn More
Cloruro de ciclohexilmagnesio, 1 M en MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15488047
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15488047 500 mL 500 ml
15478047 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15488047 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51165.AP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 931-51-1 | C6H11ClMg | 142.91 g/mol
Cyclohexylmagnesium chloride is used as a Grignard reagent in greener solvent, 2-methyltetrahydrofuran (2-MeTHF). It is used as a reagent for the introduction of the cyclohexyl group; metalation of CH-acidic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de ciclohexilmagnesio se utiliza como reactivo de Grignard en disolvente más ecológico, 2-metiltetrahidrofurano (2-MeTHF). Se utiliza como reactivo para la introducción del grupo ciclohexilo y la metalación de compuestos ácidos CH.
Solubilidad
Reacciona violentamente con el agua.
Notas
Sensible a la humedad y al aire.& Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 931-51-1
Fórmula molecular C6H11ClMg
Peso molecular (g/mol) 142.91
Número MDL MFCD00003816
Clave InChI WMJMABVHDMRMJA-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo cyclohexylmagnesium chloride, magnesium, chlorocyclohexyl, magnesium,chlorocyclohexyl, cyclohexyl magnesium chloride, chloro cyclohexyl magnesium, chlorocyclohexylmagnesium, cyclohexylmagnesiumchloride, unii-oag686rdsu, cyclohexylmagnesium chloride solution, 2.0 m in diethyl ether, cyclohexylmagnesium cloride
PubChem CID 13605
Nombre IUPAC magnesio; ciclohexano; cloruro
SMILES Cl[Mg]C1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexylmagnesium chloride
Cantidad 500 mL
Número UN UN2924
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad It reacts violently with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.91
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 M en MeTHF