Learn More
Óxido de ciclohexildifenilfosfina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11320174
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11320174 1 g 1 g
11330174 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11320174 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00698.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13689-20-8 | C18H21OP | 284.34 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13689-20-8
Fórmula molecular C18H21OP
Peso molecular (g/mol) 284.34
Número MDL MFCD00014301
Clave InChI ICVUZKQDJNUMKC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclohexyldiphenylphosphine oxide, diphenyl cyclohexyl phosphine oxide, cyclohexyldiphenylphosphineoxide, phosphine oxide, cyclohexyldiphenyl, cyclohexyl diphenyl phosphineoxide, acmc-20alcj, diphenylphosphinyl cyclohexane, cyclohexyldiphenylphosphino-1-one, cyclohexyl-phenylphosphoryl benzene, cyclohexyl phenyl phosphoryl benzene
PubChem CID 83664
Nombre IUPAC [ciclohexil(fenil)fosforil]benceno
SMILES O=P(C1CCCCC1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexyldiphenylphosphine oxide
Punto de fusión 166°C to 167°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2943737
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.34
Porcentaje de pureza ≥98%