Learn More
Ciclohexildifenilfosfina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11344237
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
25 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11344237 100 g 100 g
15451467 1 g 1 g
11334237 5 g 5 g
11324237 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11344237 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036708.22
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 6372-42-5 | C18H21P | 268.34 g/mol
Cyclohexyldiphenylphosphine is used as ligand in coupling reaction. It is also used as a medical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6372-42-5
Fórmula molecular C18H21P
Peso molecular (g/mol) 268.34
Número MDL MFCD00046360
Clave InChI ZXKWUYWWVSKKQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclohexyldiphenylphosphine, phosphine, cyclohexyldiphenyl, cyclohexyl diphenyl phosphine, diphenylcyclohexylphosphine, diphenylphosphinocyclohexane, cyclohexyl-diphenyl-phosphane, pubchem6451, acmc-1ba4g, cyclohexyl diphenyl phosphane
PubChem CID 80756
SMILES C1CCC(CC1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexyldiphenylphosphine
Punto de fusión 58°C to 62°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 100 g
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Nombre IUPAC ciclohexil(difenil)fosfano
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.34
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido