Learn More
Éster de pinacol ácido ciclohexilborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15461269
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15461269 25 g 25 g
15441269 1 g 1 g
15451269 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15461269 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64178.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 87100-15-0 | C12H23BO2 | 210.124 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87100-15-0
Fórmula molecular C12H23BO2
Peso molecular (g/mol) 210.124
Número MDL MFCD04038749
Clave InChI OUEVCDGYTKLNMJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclohexylboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 2-cyclohexyl-4,4,5,5-tetramethyl, cyclohexylboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl cyclohexane, pubchem7924, cyclohexylboronic acid, pinacol eser, 1-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl cyclohexane
PubChem CID 3668596
Nombre IUPAC 2-ciclohexil-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2CCCCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexylboronic acid pinacol ester
Color Incolora
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.12
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido