Learn More
Ciclohexilamina, TRC
Código de producto. 30361816
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30361816 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 30361816 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC98455550ML
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexylamine
CAS 108-91-8
Fórmula molecular C6 H13 N
Cantidad 50 mL
Sinónimo Cyclohexylamine (6CI,8CI), 1-Aminocyclohexane, 1-Cyclohexylamine, Aminocyclohexane, Aminohexahydrobenzene, Benzenamine, hexahydro-, Biodur E 1, HY, Hexahydroaniline, Monocyclohexylamine, N-Cyclohexylamine
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5,7H2
SMILES NC1CCCCC1
Nombre IUPAC ciclohexanamina
Peso molecular (g/mol) 99.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.1048