Learn More
Clorhidrato de ciclohexilamina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11473547
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11473547 100 g 100 g
11483547 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11473547 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17308.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4998-76-9 | C6H14ClN | 135.64 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4998-76-9
Fórmula molecular C6H14ClN
Peso molecular (g/mol) 135.64
Número MDL MFCD00050540
Clave InChI ZJUGSKJHHWASAF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclohexylamine hydrochloride, cyclohexanamine hydrochloride, cyclohexanamine, hydrochloride, aminocyclohexane hydrochloride, cyclohexylamine.hcl, unii-tn6vyf8thc, dsstox_cid_361, cyclohexanamine, hydrochloride 1:1, dsstox_rid_75539, dsstox_gsid_20361
PubChem CID 2723770
Nombre IUPAC ciclohexanamina; clorhidrato
SMILES [Cl-].[NH3+]C1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexylamine hydrochloride
Punto de fusión 206°C to 209°C
Olor Odorless
Cantidad 100 g
Beilstein 3613002
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.64
Porcentaje de pureza ≥98%