Learn More
Hidrobromuro de ciclohexilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11395179
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11395179 100 g 100 g
11305189 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11395179 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18439.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 26227-54-3 | C6H14BrN | 180.089 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26227-54-3
Fórmula molecular C6H14BrN
Peso molecular (g/mol) 180.089
Número MDL MFCD00034986
Clave InChI QOHWJRRXQPGIQW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclohexylamine hydrobromide, cyclohexanamine hydrobromide, cyclohexylammonium bromide, cyclohexanamine, hydrobromide, cyclohexanaminium bromide, cyclohexyl amine hydrobromide, acmc-1ccru, cyclohexylamine hbr, ksc268i9n, cyclohexamine, hydrobromide salt
PubChem CID 117303
Nombre IUPAC ciclohexanamina; hidrobromuro
SMILES C1CCC(CC1)N.Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexylamine hydrobromide
Punto de fusión 197°C to 201°C
Cantidad 100 g
Beilstein 3908098
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.09
Porcentaje de pureza 98%