Learn More
Ciclohexilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10786131 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
2,5 LT
250 ML
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10786131 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10510021 250 mL Frasco de vidrio 250 ML
10796131 2.5 L Frasco de vidrio 2,5 LT
11975191 10 L Tambor de plástico 10 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10786131 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 111280010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 108-91-8 | C6H13N | 99.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-91-8
Fórmula molecular C6H13N
Peso molecular (g/mol) 99.18
Clave InChI PAFZNILMFXTMIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclohexylamine, aminocyclohexane, hexahydroaniline, hexahydrobenzenamine, aminohexahydrobenzene, cyclohexyl amine, 1-cyclohexylamine, 1-aminocyclohexane, aniline, hexahydro, benzenamine, hexahydro
PubChem CID 7965
ChEBI CHEBI:15773
Nombre IUPAC ciclohexanamina
SMILES C1CCC(CC1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexylamine
Punto de fusión -17.0°C
Densidad 0.8665g/mL
Punto de ebullición 133.0°C to 134.0°C
Temperatura de inflamación 27°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H11NH2
Índice de refracción 1.4580 to 1.4600
Cantidad 1 L
Beilstein 12,5
Índice Merck 15,2722
Gravedad específica 0.8665
Información de solubilidad Solubility in water: solublee. Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Viscosidad 2.4 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclohexylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.