Learn More
Ciclohexilamina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11412548
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2500 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11412548 2500 mL 2500 ml
11314539 100 mL 100 ml
11402548 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11412548 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15851.0F
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 108-91-8 | C6H13N | 99.177 g/mol
Cyclohexylamine is a useful as an intermediate in organic synthesis. It acts as a precursor to prepare pendant-armed dialdehydes, bromohexine HCl and sulfenamide-based reagents. It is widely used in the production of vulcanization accelerators like N-cyclohexyl-2-benzothiazole sulfonamide (CBS) and artificial sweeteners (cyclamates). As a corrosion inhibitor, it is used in the treatment of boiler water and prevents corrosion of metal surfaces that arise due to dissolved carbon dioxide. It is involved as a solvent in the synthesis of an inorganic-organic hybrid semiconductor, ZnS/CHA (CHA = cyclohexylamine) nanocomposites.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La ciclohexilamina es útil como intermediario en la síntesis orgánica. Actúa como precursor para preparar dialdehídos armados colgantes, HCl de bromhexina y reactivos con base de sulfenamida. Se utiliza ampliamente en la producción de aceleradores de vulcanización como sulfonamida de N-ciclohexil-2-bencitiazol (CBS) y edulcorantes artificiales (ciclamatos). Como inhibidor de corrosión, se utiliza en el tratamiento de agua de la caldera y evita la corrosión de las superficies metálicas que surgen debido al dióxido de carbono disuelto. Participa como disolvente en la síntesis de un semiconductor híbrido inorgánico-orgánico, nanocompuestos de ZnS/CHA (CHA = ciclohexilamina).
Solubilidad
Miscible con agua, etanol, éteres, acetona, alcohol y cetonas.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, dióxido de carbono, hipoclorito de sodio, ácidos orgánicos, ácidos minerales y peróxidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-91-8
Fórmula molecular C6H13N
Peso molecular (g/mol) 99.177
Número MDL MFCD00001486
Clave InChI PAFZNILMFXTMIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclohexylamine, aminocyclohexane, hexahydroaniline, hexahydrobenzenamine, aminohexahydrobenzene, cyclohexyl amine, 1-cyclohexylamine, 1-aminocyclohexane, aniline, hexahydro, benzenamine, hexahydro
PubChem CID 7965
ChEBI CHEBI:15773
Nombre IUPAC ciclohexanamina
SMILES C1CCC(CC1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexylamine
Punto de fusión -18°C
Densidad 0.868
Punto de ebullición 133°C to 134°C
Temperatura de inflamación 27°C (81°F)
Índice de refracción 1.4585
Cantidad 2500 mL
Número UN UN2357
Beilstein 471175
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,2729
Información de solubilidad Miscible with water,ethanol,ethers,acetone,alcohol and ketones.
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.18
Porcentaje de pureza ≥98%