Learn More
Ciclohexilamina 1000 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyclohexylamine |
| CAS | 108-91-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Cyclohexylamine |
| Condiciones de envío | Bolsa de hielo (-20 °C) |
| Fórmula molecular | C6 H13 N |
| Concentración | 1000 μg/ml |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Glipizide Imp. B (EP), Sodium Cyclamate Imp. C (EP), Cyclohexanamine, Glipizide Impurity B, Sodium Cyclamate Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5,7H2 |
| SMILES | NC1CCCCC1 |
| Mostrar más |