Learn More
Ciclohexilacetileno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15450208
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15450208 25 g 25 g
15440208 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15450208 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53418.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 931-48-6 | C8H12 | 108.184 g/mol
Cyclohexylacetylene is used in the preparation of hydrido-vinylidene complexes of osmium, which finds vital intermediates in several homogeneous and heterogeneous catalytic reactions such as alkene olimerization, polymerization and Fischer-Tropsch synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ciclohexilacetileno se utiliza en la preparación de complejos hidrido-vinilideno de osmio, que encuentra intermedios vitales en varias reacciones catalíticas homogéneas y heterogéneas como la olimerización alquena, la polimerización y la síntesis de Fischer-Tropsch.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 931-48-6
Fórmula molecular C8H12
Peso molecular (g/mol) 108.184
Número MDL MFCD00001513
Clave InChI SSDZYLQUYMOSAK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclohexylacetylene, cyclohexylethyne, cyclohexane, ethynyl, cyclohexyl acetylene, ethynyl-cyclohexane, cyclohexane, ethynyl-6ci, 7ci, 8ci, 9ci
PubChem CID 70263
Nombre IUPAC etinilciclohexano
SMILES C#CC1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexylacetylene
Densidad 0.828
Punto de ebullición 130°C to 132°C
Temperatura de inflamación 18°C (64°F)
Índice de refracción 1.454
Cantidad 25 g
Número UN UN3295
Beilstein 1815535
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.18
Porcentaje de pureza 98%