Learn More
Ciclohexilacetona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Cyclohexylacetone |
| Densidad | 0.905 |
| Punto de ebullición | 198°C to 200°C |
| Índice de refracción | 1.4525 |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 1209723 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.23 |
| Porcentaje de pureza | 97% |