Learn More
Ciclohexilacetona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460713
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11460713 5 g 5 g
11470713 25 g 25 g
11480713 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11460713 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12748.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 103-78-6 | C9H16O | 140.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103-78-6
Fórmula molecular C9H16O
Peso molecular (g/mol) 140.23
Número MDL MFCD00019396
Clave InChI UHBZEAPZATVYKV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclohexylacetone, 1-cyclohexylacetone, 2-propanone, 1-cyclohexyl, acetonylcyclohexane, cyclohexyl-2-propanone, 1-cyclohexyl-2-propanone, cyclohexylaceton, acmc-20alcn, 1-cyclohexylacetone #, 1-cyclohexyl-propan-2-one
PubChem CID 66899
Nombre IUPAC 1-Ciclohexilpropian-2-ona
SMILES CC(=O)CC1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexylacetone
Densidad 0.905
Punto de ebullición 198°C to 200°C
Índice de refracción 1.4525
Cantidad 5 g
Beilstein 1209723
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.23
Porcentaje de pureza 97%