Learn More
Ácido ciclohexilacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyclohexylacetic acid |
| CAS | 5292-21-7 |
| Fórmula molecular | C8H14O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-Cyclohexylacetic acid, Cyclohexylacetic acid, NCI 204816, NSC 2159, Cyclohexaneacetic acid (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H14O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h7H,1-6H2,(H,9,10) |
| SMILES | OC(=O)CC1CCCCC1 |
| Nombre IUPAC | ácido 2-ciclohexilacético |
| Peso molecular (g/mol) | 142.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 142.0994 |