Learn More
Ácido ciclohexilacético, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10385740 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10385740 100 g Frasco de vidrio 100 g
10070850 5 g Frasco de vidrio 5 g
10080850 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10385740 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 111271000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5292-21-7 | C8H14O2 | 142.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5292-21-7
Fórmula molecular C8H14O2
Peso molecular (g/mol) 142.20
Número MDL MFCD00001518
Clave InChI LJOODBDWMQKMFB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclohexylacetic acid, cyclohexaneacetic acid, cyclohexylethanoic acid, hexahydrophenylacetic acid, cyclohexyl acetic acid, unii-v43k3to0hn, fema no. 2347, cyclohexane-acetic acid, v43k3to0hn, cyclo-hexylacetic acid
PubChem CID 21363
ChEBI CHEBI:37277
Nombre IUPAC ácido 2-ciclohexilacético
SMILES OC(=O)CC1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexylacetic acid
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 28.0°C to 32.0°C
Color Blanco a amarillo
Densidad 1.0070g/mL
Punto de ebullición 242.0°C to 244.0°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H11CH2CO2H
Cantidad 100 g
Beilstein 09, II, 9
Gravedad específica 1.007
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.2
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Sólido de fusión baja
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclohexylacetic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.