Learn More
Propionato de ciclohexilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyclohexyl Propionate |
| CAS | 6222-35-1 |
| Fórmula molecular | C9H16O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H16O2/c1-2-9(10)11-8-6-4-3-5-7-8/h8H,2-7H2,1H3 |
| SMILES | CCC(=O)OC1CCCCC1 |
| Nombre IUPAC | propanoato de ciclohexilo |
| Peso molecular (g/mol) | 156.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.115 |