Learn More
Ciclohexil-fenil cetona, TRC
Código de producto. 30368368
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30368368 250 mg -
30354606 500 mg 500 miligramos
30362776 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30368368 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC992145250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 712-50-5
Fórmula molecular C13H16O
Peso molecular (g/mol) 188.26
Sinónimo Cyclohexylphenylmethanone, Benzoyl cyclohexane
Nombre IUPAC ciclohexil(fenil)metanona
SMILES O=C(C1CCCCC1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexyl Phenyl Ketone
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1,3-4,7-8,12H,2,5-6,9-10H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.1201