Learn More
Ciclohexil fenil cetona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11486576
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11486576 100 g 100 g
11466576 5 g 5 g
11476576 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11486576 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24816.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 712-50-5 | C13H16O | 188.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 712-50-5
Fórmula molecular C13H16O
Peso molecular (g/mol) 188.27
Número MDL MFCD00001467
Clave InChI BMFYCFSWWDXEPB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclohexyl phenyl ketone, cyclohexyl phenyl methanone, benzoylcyclohexane, cyclohexylphenylketone, benzoyl cyclohexane, phenyl cyclohexyl ketone, methanone, cyclohexylphenyl, cyclohexyl-phenyl-methanone, usaf kf-3, cyclohexylphenyl ketone
PubChem CID 12837
Nombre IUPAC ciclohexil(fenil)metanona
SMILES C1CCC(CC1)C(=O)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexyl phenyl ketone
Punto de fusión 52°C to 57°C
Punto de ebullición 165°C to 168°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 100 g
Beilstein 2046712
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.27
Porcentaje de pureza 98%