Learn More
Ciclohexil fenil cetona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11466576
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11466576 5 g 5 g
11476576 25 g 25 g
11486576 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11466576 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24816.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 712-50-5 | C13H16O | 188.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 712-50-5
Fórmula molecular C13H16O
Peso molecular (g/mol) 188.27
Número MDL MFCD00001467
Clave InChI BMFYCFSWWDXEPB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclohexyl phenyl ketone, cyclohexyl phenyl methanone, benzoylcyclohexane, cyclohexylphenylketone, benzoyl cyclohexane, phenyl cyclohexyl ketone, methanone, cyclohexylphenyl, cyclohexyl-phenyl-methanone, usaf kf-3, cyclohexylphenyl ketone
PubChem CID 12837
Nombre IUPAC ciclohexil(fenil)metanona
SMILES C1CCC(CC1)C(=O)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexyl phenyl ketone
Punto de fusión 52°C to 57°C
Punto de ebullición 165°C to 168°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Beilstein 2046712
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.27
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclohexyl phenyl ketone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyclohexyl phenyl ketone