Learn More
p-Toluensulfonato de ciclohexil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11354835
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11354835 5 g 5 g
11364835 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11354835 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17952.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 953-91-3 | C13H18O3S | 254.344 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 953-91-3
Fórmula molecular C13H18O3S
Peso molecular (g/mol) 254.344
Número MDL MFCD00014291
Clave InChI OHHPZPDQZMUTCA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclohexyl p-toluenesulfonate, cyclohexyl tosylate, cyclohexyl toluenesulfonate, cyclohexylp-toluenesulfonate, cyclohexyl p-toluenesulphonate, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, cyclohexyl ester, p-toluenesulfonic acid, cyclohexyl ester, cyclohexyl-p-toluene sulfonate, benzenesulfonic acid, cyclohexyl ester, acmc-20aj06
PubChem CID 13722
Nombre IUPAC 4-metilbencenosulfonato de ciclohexil
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OC2CCCCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexyl p-toluenesulfonate
Punto de fusión 45°C to 46°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2217391
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.35
Porcentaje de pureza 97%