Learn More
Cyclohexyl methacrylate, 97%, stabilized, ACROS Organics™
Código de producto. 10486422 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10486422 5 mL Glass bottle 5 ml
1 options
Código de producto. 10486422 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 310780050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexyl methacrylate
Nombre de nota 97%
CAS 101-43-9
Color De incoloro a amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C10H16O2
Fórmula lineal H2C=C(CH3)CO2C6H11
Índice de refracción 1.4570 to 1.4590 (20°C, 589nm)
Número MDL MFCD00014292
Cantidad 5 mL
Sinónimo cyclohexyl methacrylate, methacrylic acid, cyclohexyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, cyclohexyl ester, unii-5l9uuv9t6q, 2-methyl-2-propenoic acid cyclohexyl ester, 5l9uuv9t6q, methacrylic acid cyclohexyl ester, ageflex chma, c-hma, cyclo hexyl methacrylate
Clave InChI OIWOHHBRDFKZNC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=C)C(=O)OC1CCCCC1
Nombre IUPAC ciclohexil 2-metilprop-2-enoato
Estabilizante 60 - 100ppm MEHQ
Peso molecular (g/mol) 168.24
PubChem CID 7561
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.24
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Forma física Liquid