Learn More
Metacrilato de ciclohexilo, 97 %, estabilizado con ca. 50 ppm de 4-metoxifenol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11332916
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11332916 100 g 100 g
11322916 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11332916 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10634.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 101-43-9 | Molecular Formula: C10H16O2 | Molecular Weight: 168.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101-43-9
Fórmula molecular C10H16O2
Peso molecular (g/mol) 168.24
Número MDL MFCD00014292
Clave InChI OIWOHHBRDFKZNC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclohexyl methacrylate, methacrylic acid, cyclohexyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, cyclohexyl ester, unii-5l9uuv9t6q, 2-methyl-2-propenoic acid cyclohexyl ester, 5l9uuv9t6q, methacrylic acid cyclohexyl ester, ageflex chma, c-hma, cyclo hexyl methacrylate
PubChem CID 7561
Nombre IUPAC ciclohexil 2-metilprop-2-enoato
SMILES CC(=C)C(=O)OC1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexyl methacrylate
Nombre de nota stabilized with ≈50ppm 4-methoxyphenol
Densidad 0.97
Punto de ebullición 72°C to 73°C (5 mmHg)
Temperatura de inflamación 82°C (179°F)
Índice de refracción 1.4577
Cantidad 100 g
Beilstein 2045235
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.24
Porcentaje de pureza 97%