Learn More
Isotiocianato de ciclohexilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11437427
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11437427 25 g 25 g
11324539 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11437427 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15585.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1122-82-3 | C7H11NS | 141.232 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1122-82-3
Fórmula molecular C7H11NS
Peso molecular (g/mol) 141.232
Número MDL MFCD00003841
Clave InChI MZSJGCPBOVTKHR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclohexyl isothiocyanate, cyclohexane, isothiocyanato, isothiocyanocyclohexane, cyclohexyl-isothiocyanat, isothiocyanic acid, cyclohexyl ester, cyclohexylisothiocyanate, cyclohexyl isothiocyanate, isothiocyanato, cyclohexyl-isothiocyanat german, isothiocyanato-cyclohexane, isothiocyanic acid cyclohexyl ester
PubChem CID 14289
Nombre IUPAC isotiocianatociclohexano
SMILES C1CCC(CC1)N=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexyl isothiocyanate
Densidad 1.033g/mL
Punto de ebullición 219°C
Olor Pungent
Índice de refracción 1.5380
Cantidad 25 g
Número UN UN2922
Beilstein 774525
Sensibilidad Moisture Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.24
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclohexyl isothiocyanate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyclohexyl isothiocyanate