Learn More
Ciclohexil isocianida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10558873 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10558873 5 g Frasco de vidrio 5 g
10091750 1 g Frasco de vidrio 1 g
10015773 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10558873 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 158400050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.00€
    97.65€ / 5 g
    Ahorro 16.35€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 931-53-3 | C7H11N | 109.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 931-53-3
Fórmula molecular C7H11N
Peso molecular (g/mol) 109.17
Número MDL MFCD00003839
Clave InChI XYZMOVWWVXBHDP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclohexyl isocyanide, cyclohexane, isocyano, cyclohexylisocyanide, cyclohexaneisonitrile, cyclohexyl isonitrile, n-cyclohexylisocyanide, cyi, cyclohexylisonitrile, isocyano-cyclohexane, cyclohexyliminocarbene
PubChem CID 79129
ChEBI CHEBI:17966
Nombre IUPAC isocianociclohexano
SMILES [C-]#[N+]C1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexyl isocyanide
Color Marrón a incoloro
Densidad 0.8900g/mL
Punto de ebullición 173.0°C to 176.0°C
Temperatura de inflamación 77°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H11NC
Índice de refracción 1.4490 to 1.4520
Cantidad 5 g
Fieser 06,152
Gravedad específica 0.89
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in inert organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.17
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclohexyl isocyanide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.