Learn More
Hexanoato de ciclohexilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11447124
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11447124 100 g 100 g
11437124 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11447124 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21547.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 6243-10-3 | C4H9NO | 87.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6243-10-3
Número MDL MFCD00046356
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexyl hexanoate
Fórmula molecular C4H9NO
Índice de refracción 1.446
Cantidad 100 g
Sinónimo 3-oxetanemethanamine, 3-aminomethyl-oxetane, 3-aminomethyloxetane, 1-oxetan-3-yl methanamine, c-oxetan-3-yl-methylamine, oxetan-3-ylmethamine, oxetane-3-methanamine, n-methyl-3-oxetanamne, oxetane-3-ylmethanamine, pubchem23208
Clave InChI KTHZBRAXOLUNBN-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1C(CO1)CN
Nombre IUPAC oxetan-3-ilmetanamina
Peso molecular (g/mol) 87.12
PubChem CID 46840007
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.31
Porcentaje de pureza 99%