Learn More
Hexanoato de ciclohexilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11437124
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11437124 25 g 25 g
11447124 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11437124 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21547.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 6243-10-3 | C4H9NO | 87.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6243-10-3
Número MDL MFCD00046356
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexyl hexanoate
Fórmula molecular C12H22O2
Índice de refracción 1.446
Cantidad 25 g
Sinónimo hexanoic acid, cyclohexyl ester, cyclohexyl caproate, unii-v3b77j8gnh, v3b77j8gnh, cyclohexyl n-hexanoate, hexanoic acid cyclohexyl ester, acmc-1b676, 4-4-methoxyphenyl-1,3-thiazol-4-amine
Clave InChI DTNOERNOMHQUCN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCC(=O)OC1CCCCC1
Nombre IUPAC hexanoato de ciclohexilo
Peso molecular (g/mol) 198.31
PubChem CID 80388
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.31
Porcentaje de pureza 99%