Learn More
Cetona de etilo de ciclohexilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454337
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11454337 5 g 5 g
11464337 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11454337 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20409.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1123-86-0 | C9H16O | 140.226 g/mol
Cyclohexyl ethyl ketone is used as a intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La cetona de etilo de ciclohexilo se utiliza como intermediario en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Soluble en disolventes orgánicos.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Manténgase lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1123-86-0
Fórmula molecular C9H16O
Peso molecular (g/mol) 140.226
Número MDL MFCD00060814
Clave InChI AMHOPTNGSNYSBL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl cyclohexyl ketone, cyclohexylethylketone, 1-propanone, 1-cyclohexyl, cyclohexyl ethyl ketone, ketone, cyclohexyl ethyl, 1-cyclohexyl-1-propanone, 1-cyclohexyl-propan-1-one, propanoylcyclohexane, 1-methylacetylcyclohexan, acmc-1c9ub
PubChem CID 70748
Nombre IUPAC 1-Ciclohexilpropian-1-ona
SMILES CCC(=O)C1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexyl ethyl ketone
Densidad 0.91
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.23
Porcentaje de pureza 99%