Learn More
Ciclohexil-d11-amina, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyclohexanamine-D11 |
| CAS | 1219805-96-5 |
| Fórmula molecular | C6 2H11 H2 N |
| Cantidad | 0.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H13N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5,7H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6 D |
| SMILES | [2 H]C1([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])(N)C([2 H])([2 H])C1([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undeuteriociclohexan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 110.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 110.1738 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |