Learn More
Butirato de ciclohexilo, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11455536
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11455536 50 g 50 g
11465536 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11455536 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20695.18
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1551-44-6
Fórmula molecular C10H18O2
Peso molecular (g/mol) 170.252
Número MDL MFCD00046354
Clave InChI VZHUBBUZNIULNM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclohexyl butyrate, butanoic acid, cyclohexyl ester, cyclohexanyl butyrate, butyric acid, cyclohexyl ester, cyclohexyl n-butyrate, unii-fhh53z3i16, fema no. 2351, ccris 6553, cyclohexanol butanoate, cyclohexyl-n-butyrate
PubChem CID 243783
Nombre IUPAC Butanoato de ciclohexilo
SMILES CCCC(=O)OC1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexyl butyrate
Densidad 0.94
Punto de ebullición 90°C (15 mmHg)
Índice de refracción 1.442
Cantidad 50 g
Beilstein 2083414
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.25
Porcentaje de pureza 99%