Learn More
Bromuro de ciclohexilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10103450 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
250 ml
5 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10103450 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10081740 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10397950 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10434025 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10103450 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 159080010
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 108-85-0 | C6H11Br | 163.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-85-0
Fórmula molecular C6H11Br
Peso molecular (g/mol) 163.06
Número MDL MFCD00003819
Clave InChI AQNQQHJNRPDOQV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclohexyl bromide, cyclohexane, bromo, 1-bromocyclohexane, unii-ya0ums4rny, bromo-cyclohexane, ya0ums4rny, cyclohexylbromide, bromocylcohexane, bromocyclohexane, ksc178g7n
PubChem CID 7960
Nombre IUPAC bromociclohexano
SMILES BrC1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexyl bromide
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.3300g/mL
Punto de ebullición 166.0°C to 167.0°C
Temperatura de inflamación 62°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H11Br
Índice de refracción 1.4940 to 1.4960
Cantidad 1 L
Beilstein 05, 24
Índice Merck 15, 2723
Gravedad específica 1.33
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.06
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido