Learn More
Ciclohexilo 4-Metilbenzenosulfonato, TRC
Código de producto. 30364097
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30364097 100 mg -
30350316 500 mg -
30355181 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30364097 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC988453100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 953-91-3
Fórmula molecular C13H18O3S
Peso molecular (g/mol) 254.35
Sinónimo Cyclohexyl P-Toluenesulfonate
Nombre IUPAC 4-metilbencenosulfonato de ciclohexil
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC2CCCCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexyl 4-Methylbenzenesulfonate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18O3S/c1-11-7-9-13(10-8-11)17(14,15)16-12-5-3-2-4-6-12/h7-10,12H,2-6H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.0977