Learn More
4-aminobenzoato de ciclohexilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | cyclohexyl 4-aminobenzoate |
| CAS | 80787-45-7 |
| Fórmula molecular | C13 H17 N O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H17NO2/c14-11-8-6-10(7-9-11)13(15)16-12-4-2-1-3-5-12/h6-9,12H,1-5,14H2 |
| SMILES | Nc1ccc(cc1)C(=O)OC2CCCCC2 |
| Nombre IUPAC | 4-aminobenzoato de ciclohexilo |
| Peso molecular (g/mol) | 219.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 219.126 |