Learn More
Ciclohexil 2-cloroacetato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10436662
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10436662 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10426662 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10436662 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM03519EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 6975-91-3
Fórmula molecular C8H13ClO2
Peso molecular (g/mol) 176.64
Número MDL MFCD00084989
Clave InChI IBFHBLOKQVCABG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclohexyl chloroacetate, cyclohexyl chloroacetate #, 1-chloroacetyl oxy cyclohexane, chloroacetic acid cyclohexyl ester, chloroacetic acid, cyclohexyl ester, acetic acid, 2-chloro-, cyclohexyl ester
PubChem CID 228008
Nombre IUPAC ciclohexil 2-cloroacetato
SMILES C1CCC(CC1)OC(=O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexyl 2-chloroacetate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal ClCH2CO2C6H11
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.64
Porcentaje de pureza 97%