Learn More
Ciclohexil 2-cloroacetato, 97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyclohexyl 2-chloroacetate |
| % mín. CAS | 97.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Fórmula lineal | ClCH2CO2C6H11 |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 176.64 |
| Porcentaje de pureza | 97% |