Learn More
Ciclohexil-1-ciclohexenil-cetona, TRC
Código de producto. 30356367
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30356367 250 mg -
30354916 2.5 g 2.50 g
30351026 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30356367 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC988027250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74598-74-6
Fórmula molecular C13H20O
Peso molecular (g/mol) 192.3
Sinónimo 1-Cyclohexen-1-yl cyclohexyl, 1-Cyclohexen-1-ylcyclohexylmethanone, Cyclohex-1-enyl cyclohexyl ketone
Nombre IUPAC 1-(ciclohexen-1-il)ciclohexano-1-carbaldehído
SMILES O=C(C1CCCCC1)C2=CCCCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexyl-1-cyclohexenyl Ketone
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H20O/c14-11-13(9-5-2-6-10-13)12-7-3-1-4-8-12/h7,11H,1-6,8-10H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.1514