Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cycloheximide, ultrapure, 95%
Código de producto. 15458449
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15458449 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15458449 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J66901.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.80€
    82.65€ / 1 g
    Ahorro 19.15€
    18% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 66-81-9 | C15H23NO4 | 281.35 g/mol
A protein synthesis inhibitor in eukaryotic cells
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cycloheximide
Tipo Cycloheximide
Nombre de nota Ultrapure
Forma física Powder
CAS 66-81-9
Punto de fusión 111°C to 116°C
Color De crema a blanco
Cantidad 1 g
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Fórmula molecular C15H23NO4
Número MDL MFCD00082346
Número UN UN2811
Beilstein 88868
Punto de ebullición 492°C
Índice Merck 14,2728
Sinónimo 3-[2-(3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl]glutarimide; Actidione
Información de solubilidad Soluble in DMSO, acetone, ethanol and methanol; Slightly soluble in water with sonication
Clave InChI YPHMISFOHDHNIV-QTEFRXOUNA-N
SMILES [H][C@]1(C[C@@H](C)C[C@H](C)C1=O)[C@H](O)CC1CC(=O)NC(=O)C1
Nombre IUPAC 4-[(2R)-2-[(1S,3S,5S)-3,5-dimetil-2-oxociclohexil]-2-hidroxietil]piperidina-2,6-diona
Peso molecular (g/mol) 281.35
PubChem CID 6197
ChEBI CHEBI:27641
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.35
Porcentaje de pureza 95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cycloheximide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Cycloheximide