Learn More
Cicloheximida, TRC
Código de producto. 30366239
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2.50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30366239 2.5 g 2.50 g
30360263 1 g 1 g
30362943 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30366239 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC9882702.5G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 66-81-9
Fórmula molecular C15 H23 N O4
Peso molecular (g/mol) 281.35
Sinónimo 2,6-Piperidinedione, 4-[2-(3,5-dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl]-, [1S-[1α(S*),3α,5β]]-, Glutarimide, 3-[2-(3,5-dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl]- (7CI,8CI), Naramycin A (6CI), 4-[(2R)-2-[(1S,3S,5S)-3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl]-2-hydroxyethyl]-2,6-piperidinedione, (-)-Cycloheximide, 3-[2-(3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl]glutarimide, Acti-Aid, Acti-dione, Acti-dione BR, Acti-dione PM, Acti-dione TGF, Actidion, CHX, Cicloheximide, Cycloheximide, FT 3422-2, LDN 97549, NM-MCD 80, NSC 185, Naramycin, Naramycin Microcapsule D 80, Naramycin NM-MCU 80, TZA, U 4527, l-Cycloheximide, β-[2-(3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl]glutarimide
Nombre IUPAC 4-[(2R)-2-[(1S,3S,5S)-3,5-dimetil-2-oxociclohexil]-2-hidroxietil]piperidina-2,6-diona
SMILES C[C@H]1C[C@H](C)C(=O)[C@@H](C1)[C@H](O)CC2CC(=O)NC(=O)C2
Specifications
Nombre del producto químico o material Cycloheximide
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H23NO4/c1-8-3-9(2)15(20)11(4-8)12(17)5-10-6-13(18)16-14(19)7-10/h8-12,17H,3-7H2,1-2H3,(H,16,18,19)/t8-,9-,11-,12+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.1627