Learn More
TOKU-E™ Cycloheximide ReadyMade™ Solution
Código de producto. 30044037
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30044037 10 x 1 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 30044037 Proveedor TOKU-E™ N.º de proveedor C08410x1ML
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Cycloheximide ReadyMade™ Solution is provided as a solution of Cycloheximide in DMSO.
  • CAS Number: 66-81-9
  • Molecular Formula: C15H23NO4
  • Molecular Weight: 281.35 g/mol
  • Storage Conditions: 2-8°C
  • Form: Liquid
  • Source: Streptomyces griseus
  • Spectrum: Cycloheximide is effective against fungi and yeast, including fungi found in brewing test media. It has lower activity against bacteria
  • Mechanism of Action: Cycloheximide binds to the ribosome and inhibits the eEF2-mediated translocation step in protein synthesis, thus blocking translational elongation
Especificaciones
CAS 66-81-9
Certificaciones/conformidad Purity >95%
Nombre del producto químico o material Cycloheximide
Color Clear to Light yellow
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Descripción Cycloheximide ReadyMade™ Solution 100 mg/mL in DMSO
Concentración 100 to 105 mg/mL
Formulario Clear, colorless to slight yellow solution
Tipo de producto Antibiotic
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Sterile-filtered
Con aditivos None
Sin aditivos None
Formulación Liquid in DMSO
Para utilizar con (aplicación) Microbiology, Plant Biology, Eukaryotic Cell Culture, Cancer Application
Línea de productos ReadyMade™ Solutions
Grado de pureza o calidad >95%
Cantidad 10 x 1 mL
Condiciones de envío Ambient
Fuente Streptomyces griseus
Especie Bacteria