Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cycloheximide, 90%
Código de producto. 15478109
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15478109 1 g 1 g
15488109 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15478109 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J66665.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.20€
    53.65€ / 1 g
    Ahorro 12.55€
    18% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 66-81-9 | C15H23NO4 | 281.35 g/mol
A frequently used lab reagent that inhibits fungal growth by targeting protein synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • A frequently used lab reagent that inhibits fungal growth by targeting protein synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66-81-9
Fórmula molecular C15H23NO4
Peso molecular (g/mol) 281.35
Número MDL MFCD00082346
Clave InChI YPHMISFOHDHNIV-QTEFRXOUNA-N
Sinónimo 3-[2-(3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl]glutarimide; Actidione
PubChem CID 6197
ChEBI CHEBI:27641
Nombre IUPAC 4-[(2R)-2-[(1S,3S,5S)-3,5-dimetil-2-oxociclohexil]-2-hidroxietil]piperidina-2,6-diona
SMILES [H][C@]1(C[C@@H](C)C[C@H](C)C1=O)[C@H](O)CC1CC(=O)NC(=O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cycloheximide
Tipo Cycloheximide
Forma física Powder
Punto de fusión 111°C to 116°C
Color De crema a blanco
Cantidad 1 g
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Número UN UN2811
Beilstein 88868
Punto de ebullición 492°C
Índice Merck 14,2728
Información de solubilidad Soluble in water at 20mg/mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.35
Porcentaje de pureza 90%