Learn More
R&D Systems™ Cycloheximide
Código de producto. 30001156
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30001156 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30001156 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 0970/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.40€
    121.80€ / 100 miligramos
    Ahorro 13.60€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Inhibitor of protein synthesis
Selective inhibitor of eukaryotic (over prokaryotic) protein synthesis, blocking tRNA binding and release from ribosomes. Induces apoptosis in a variety of transformed and normal cell lines, including T cells. Competitively inhibits the PPIase hFKBP12 (Ki = 3.4 μM). Also inhibits ferroptosis. Antifungal antibiotic. Exhibits anti-MERS-CoV activity in Vero cells in vitro (IC50 = 0.16 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cycloheximide
CAS 66-81-9
Cantidad 100 mg
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C15H23NO4
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.35
Pureza >97%
Peso molecular 281.35