Learn More
Ciclohexeno, TRC
Código de producto. 30352805
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30352805 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 30352805 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9875135ML
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexene
CAS 110-83-8
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C6H10
Cantidad 5 mL
Sinónimo 1,2,3,4-Tetrahydrobenzene, Benzene tetrahydride, Benzene, tetrahydro-, Cyclohex-1-ene, NSC 24835, Tetrahydrobenzene
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10/c1-2-4-6-5-3-1/h1-2H,3-6H2
SMILES C1CCC=CC1
Nombre IUPAC ciclohexeno
Peso molecular (g/mol) 82.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.0783
Porcentaje de pureza >95