Learn More
Ciclohexeno-d10, TRC
Código de producto. 30364493
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30364493 250 mg -
30359540 1 g 1 g
30357378 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30364493 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC987514250MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1603-55-0
Fórmula molecular C6 D10
Peso molecular (g/mol) 92.21
Sinónimo Cyclohexene-1,2,3,3,4,4,5,5,6,6-d10
Nombre IUPAC 1,2,3,3,4,4,5,5,6,6-decadencia-uteriociclohexeno
SMILES [2H]C1=C([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexene-d10
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10/c1-2-4-6-5-3-1/h1-2H,3-6H2/i1D,2D,3D2,4D2,5D2,6D2
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.141