Learn More
Ácido 1ciclohexeno-borónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15460008
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15460008 250 mg 250 miligramos
15450008 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15460008 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53247.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89490-05-1
Fórmula molecular C6H11BO2
Peso molecular (g/mol) 125.96
Número MDL MFCD02179497
Clave InChI XZWQKJXJNKYMAP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclohex-1-en-1-ylboronic acid, 1-cyclohexenylboronic acid, 1-cyclohexen-1-yl-boronic acid, cyclohexenylboronic acid, cyclohexen-1-yl-boronic acid, 1-cyclohexen-1-ylboronic acid, cyclohexene-1-boronic acid, 1-boronocyclohex-1-ene, cyclohex-1-enylboronic acid, cyclohexen-1-yl boronic acid
PubChem CID 3862902
Nombre IUPAC ácido ciclohexen-1-ilborónico
SMILES OB(O)C1=CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexene-1-boronic acid
Punto de fusión 165°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.96
Porcentaje de pureza 97%