Learn More
Ciclohexanona, TRC
Código de producto. 30360233
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30360233 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30360233 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC98798025G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexanone
CAS 108-94-1
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C6 H10 O
Cantidad 25 g
Sinónimo Anon, Anone, C 0489, Hexanon, Hytrol O, NSC 5711, Nadone, Pimelic ketone, Pimelin ketone, Sextone
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2
SMILES O=C1CCCCC1
Nombre IUPAC ciclohexanona
Peso molecular (g/mol) 98.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.0732
Porcentaje de pureza >95