Learn More
Oxima de ciclohexanona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11428677
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11428677 500 g 500 g
11418677 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11428677 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19820.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 100-64-1 | C6H11NO | 113.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-64-1
Fórmula molecular C6H11NO
Peso molecular (g/mol) 113.16
Número MDL MFCD00001660
Clave InChI VEZUQRBDRNJBJY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclohexanone oxime, cyclohexanone, oxime, antioxidant d, hydroxyimino cyclohexane, unii-2u60l00cgf, ccris 1383, dsstox_cid_1842, dsstox_rid_76361, dsstox_gsid_21842, cyclohexanoneoxime
PubChem CID 7517
Nombre IUPAC N-Ciclohexilidenohidroxilamina
SMILES ON=C1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexanone oxime
Punto de fusión 87°C to 91°C
Punto de ebullición 206°C to 210°C
Temperatura de inflamación 103°C (217°F)
Cantidad 500 g
Beilstein 1616769
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.16
Porcentaje de pureza 97%