Learn More
Oxima de ciclohexanona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10734411 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10734411 500 g Frasco de plástico 500 g
10112620 100 g Frasco de plástico 100 g
10340984 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10734411 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 111205000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 100-64-1 | C6H11NO | 113.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-64-1
Fórmula molecular C6H11NO
Peso molecular (g/mol) 113.16
Número MDL MFCD00001660
Clave InChI VEZUQRBDRNJBJY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclohexanone oxime, cyclohexanone, oxime, antioxidant d, hydroxyimino cyclohexane, unii-2u60l00cgf, ccris 1383, dsstox_cid_1842, dsstox_rid_76361, dsstox_gsid_21842, cyclohexanoneoxime
PubChem CID 7517
Nombre IUPAC N-Ciclohexilidenohidroxilamina
SMILES ON=C1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexanone oxime
Punto de fusión 88°C to 92°C
Nombre de nota 97%
Color Beige-marrón a blanco
Cantidad 500 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Forma física Polvo cristalino, cristales o trozos
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula lineal C6H10(=NOH)
Beilstein 07, 10
Índice Merck 10, 2720
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.16
Porcentaje de pureza ≥96.0%